Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8012962
Change view
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0,85 a 0,90 g/ml
De 0,90 a 0,95 g/ml
De 1,30 a 1,40 g/ml
De 1,30 a 1.35 g/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de Baume unitSize
12801488 De 0,85 a 0,90 g/ml cada uno
31488172 De 0,90 a 0,95 g/ml -
12899187 De 1,30 a 1.35 g/ml cada uno
12829207 De 1,30 a 1,40 g/ml cada uno
4 options
Código de producto. 12801488
Marca: Brannan™ 10/335/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Para tensión superficial de 0,85 a 0,900 g/ml
Especificaciones
Cantidad 1Cada una
Tipo Hidrómetro de densidad
Incrementos 0.001 g/mL
Certificaciones/conformidad UKAS
Longitud (métrico) 270 mm
Contenido y almacenamiento de 20 °C
Intervalo de Baume De 0,85 a 0,90 g/ml