Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de densidad Alla France™ están completamente marcados con todas las normas de referencia. Referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
Marca:  Alla France™ 3500LC125/20/M-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11743413
  • 69.54€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hidrómetros de densidad (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
  • Uso general a 20 °C
  • Lectura bajo el menisco
  • Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
  • Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
  • Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
  • de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
  • de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
  • de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Especificaciones
1Cada una
±0,0005 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
Hidrómetro de densidad
335 mm
Certificados
Ver productos accesorios