Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad
Descripción
- Hidrómetros de densidad (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
- Uso general a 20 °C
- Lectura bajo el menisco
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
- Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
- Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
- de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
- de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
- de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hidrómetro de densidad |
| Exactitud | ±0,0005 g/ml |
| Longitud (métrico) | 335 mm |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,100 a 1,150 g/ml |