Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de almacenamiento compacto para almacenamiento criogénico y ultracongeladores horizontales
Código de producto. 15346395 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (10/gradilla)
Placas (11/gradilla)
Placas (12/gradilla)
Placas (15/gradilla)
Placas (18/gradilla)
Placas (9/gradilla)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15346395 Placas (18/gradilla) cada uno
15947972 Placas (15/gradilla) cada uno
15596480 Placas (10/gradilla) cada uno
15920211 Placas (9/gradilla) cada uno
15366395 Placas (12/gradilla) cada uno
15549831 Placas (11/gradilla) cada uno
6 options
Código de producto. 15346395
Marca: Thermo Scientific™ 1950836
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un proceso cómodo y simplificado para maximizar el almacenamiento de muestras. Nuestras soluciones de gradillas para congeladores y tubos están diseñadas para sostener tubos de 200 μl a 5,0 μl.
Un proceso práctico y optimizado para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Las gradillas de almacenamiento denso para arcones congeladores ULT y crioalmacenamiento de Thermo Scientific™ están diseñadas para alojar tubos de entre 200 μl y 5,0 μl, ofreciendo una capacidad de almacenamiento de muestras maximizada para arcones congeladores ultrabajos y los congeladores criogénicos de gran capacidad.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales)
Color Plata
Admite Placas (18/gradilla)
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) tubos universales Thermo Scientific Matrix con tapón de rosca de 200 µl, tubos de almacenamiento de 500 µl, tubos de almacenamiento de 500 µl con DuraSeal, tubos Nunc Cryobank de 0,5 ml
Compatibilidad con congeladores (capacidad) Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas)
Congeladores horizontales de -86 °C y -40 °C Thermo Scientific: 359,6 l (12,7 pies cúbicos) (capacidad para 33 gradillas), 481,3 l (17 pies cúbicos) (capacidad para 810 gradillas),
Anchura (imperial) 5,3 in
Altura (imperial) 27 pulg
Fondo (imperial) 3,6 in
Fondo (métrico) 9,3 cm
Tipo de producto Gradilla de tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales)
Altura (métrico) 69 cm
Anchura (métrico) 13,5 cm