Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
Descripción
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
- Criocajas resistentes de plástico para almacenamiento a corto o largo plazo. Las tapas con referencia de las criocajas plásticas impiden una alineación incorrecta. Las cajas de plástico pueden esterilizarse en autoclave para su
- Descontaminación y se utilizan en un intervalo de temperatura de -196°C a +121°C. Rejilla impresa en la tapa para facilitar la gestión del inventario. Criocajas de cartón económicas para almacenamiento a corto plazo. Las cajas de cartón incluyen divisores y conductos en la base para una correcta evacuación y circulación del aire. Disponible con divisores para almacenamiento de 25 a 169 tubos
- Criocaja vacía
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cardboard Cryo box with 13 x 13 divider |
| Capacidad (métrico) | 1 mL (Tube) |
| Material | Plastic |
| Tipo | Criocajas de cartón |
| Tipo de vial | Cryobank |
| Color | White |
| N.° por paquete | 24 |
| N.º por caja | 24 |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Cryobank y Bank-It |