Descripción
This gene encodes a protein whose expression was found to increase in cultured cells at high density but not during growth arrest. This gene was also shown to have increased expression in cells overexpressing HER-2/neu proto-oncogene. The protein contains an SUI1 domain. In budding yeast, SUI1 is a translation initiation factor that along with eIF-2 and the initiator tRNA-Met, directs the ribosome to the proper translation start site. Proteins similar to SUI have been found in mammals, insects, and plants.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DENR |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DENR |
| N.º de referencia del gen | O43583, Q9CQJ6 |
| Alias de gen | DENR, density regulated protein, DRP, DRP1, Protein DRP1, SMAP 3 |
| Símbolos de los genes | DENR |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?