Learn More
DENR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7088154 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16857173 20 μL 20 microlitros
16847173 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16857173 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 106561AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein whose expression was found to increase in cultured cells at high density but not during growth arrest. This gene was also shown to have increased expression in cells overexpressing HER-2/neu proto-oncogene. The protein contains an SUI1 domain. In budding yeast, SUI1 is a translation initiation factor that along with eIF-2 and the initiator tRNA-Met, directs the ribosome to the proper translation start site. Proteins similar to SUI have been found in mammals, insects, and plants.
Especificaciones
Antígeno DENR
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DENR
N.º de referencia del gen O43583, Q9CQJ6
Alias de gen DENR, density regulated protein, DRP, DRP1, Protein DRP1, SMAP 3
Símbolos de los genes DENR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DENR Fusion Protein Ag1023
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 68184, 687565, 8562
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.