missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a protein whose expression was found to increase in cultured cells at high density but not during growth arrest. This gene was also shown to have increased expression in cells overexpressing HER-2/neu proto-oncogene. The protein contains an SUI1 domain. In budding yeast, SUI1 is a translation initiation factor that along with eIF-2 and the initiator tRNA-Met, directs the ribosome to the proper translation start site. Proteins similar to SUI have been found in mammals, insects, and plants.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DENR |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DENR |
| N.º de referencia del gen | O43583, Q9CQJ6 |
| Alias de gen | DENR, density regulated protein, DRP, DRP1, Protein DRP1, SMAP 3 |
| Símbolos de los genes | DENR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?