Learn More
DENND1A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | DENND1A |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824225
|
Proteintech
25658-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814225
|
Proteintech
25658-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody (25658-1-AP) can recognize all isoforms at 112 kDa and 52-64 kDa.
Clathrin-mediated endocytosis is a major mechanism for internalization of proteins and lipids. Members of the connecdenn family, such as DENND1A, function as guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for the early endosomal small GTPase RAB35 (MIM 604199) and bind to clathrin and clathrin adaptor protein-2 (AP2). Thus, connecdenns link RAB35 activation with the clathrin machinery.Especificaciones
DENND1A | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8TEH3 | |
57706 | |
DENND1A Fusion Protein Ag22547 | |
Primary | |
-20°C | |
DENND1A |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Connecdenn, DENN/MADD domain containing 1A, DENND1A, FAM31A, KIAA1608, Protein FAM31A, RP11 230L22.3 | |
DENND1A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |