Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis desnaturalizante
Código de producto. 15442959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15442959 250 ml 250 ml
15452959 500 ml 500 ml
2 options
Código de producto. 15442959
Marca: Thermo Scientific™ J60132.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250 ml
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo para lisis celular
pH 7,4
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes