Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Dempo
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
| Color | Negro |
| Diseñar | Dempo |
| Material de revestimiento | Lengüeta forrada con Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 42 |
| Material del dedo del pie | Acero |