Learn More
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. p-200096905
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16497366 100 mg 100 miligramos
16481876 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16497366
Marca: Medchem Express HY17560
MedChemExpress Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic; is an antibiotic in the treatment of Lyme disease, acne, and bronchitis.
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Demeclocycline hydrochloride
CAS 64-73-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22Cl2N2O8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl
Peso molecular (g/mol) 501.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.31
Porcentaje de pureza 95.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation