Learn More
Honeywell™ Deltasafe Flame-Retardant M1 Polypropylene Coveralls with Hood
Descripción
- Cómodo con la misma capacidad de respiración que una camiseta
- Certificado antiestático y pirorretardante (EN 533 y EN 1149-1)
- Certificación de partículas M1 y radioactivas (NF P92-507 y EN 1073-2)
- Nivel de protección: Requisitos generales, tipo 5 y tipo 6 (EN 340, EN 13982-1 y EN 13034), EPI de categoría CE: 3
- Sectores recomendados: productos químicos, petróleo y gas, nuclear
- Riesgos: Contaminación por partículas en el aire, salpicaduras químicas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | General Purpose Coveralls |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Hood Type | Elástico |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |