missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

delta-Valerobetaine, MedChemExpress

Código de producto. 16454798
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16454798 10 mg 10 miligramos
16485596 100 mg 100 miligramos
16431067 50 mg 50 miligramos
16417547 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16454798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114202

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).

delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).

Spezifikation

Nombre del producto químico o material delta-Valerobetaine
CAS 6778-33-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H17NO2
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (785.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCC([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 159.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.