Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de manguito manual Delrin™
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en tubos con DE de 11,11 a 12,7 mm (7/16 a 1/2 pulgadas)
Encaja en tubos con DE de 3,96 a 6,35 mm (5/32 a 1/4 pulgadas)
Encaja en tubos con DE de 7,93 a 9,52 mm (5/16 a 3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Delrin |
| Para utilizar con | Encaja en tubos con DE de 7,93 a 9,52 mm (5/16 a 3/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en las industrias farmacéuticas y alimentarias en las que eliminar la contaminación es fundamental |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tipo de producto | Válvula de manguito manual |