Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de manguito manual Delrin™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Delrin |
| Para utilizar con | Encaja en tubos con DE de 7,93 a 9,52 mm (5/16 a 3/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en las industrias farmacéuticas y alimentarias en las que eliminar la contaminación es fundamental |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tipo de producto | Válvula de manguito manual |