Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 20 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15350420 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15350420 Verde cada uno
15340420 Azul cada uno
15310420 Blanco cada uno
15370420 Magenta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15350420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 20 x 20 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 20
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 10 a 18 ml
N.º por caja 1
Cantidad 8/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 127 x 83 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Longitud (imperial) 3.9 in.
Anchura (imperial) 5 in
Altura (imperial) 3.3 in.
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 83 mm
matriz, red, conjunto 5 x 4
Anchura (métrico) 127 mm