Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15390390 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15390390 Verde cada uno
15370390 Blanco cada uno
15380390 Azul cada uno
15300400 Magenta cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 15390390
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 25 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Spezifikation
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 40
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 10 a 18 ml
N.º por caja 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 x 300 x 92 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud (imperial) 4.7 in.
Anchura (imperial) 11,8 in
Altura (imperial) 3,6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 92 mm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.