Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 25 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm) |
| Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Aberturas en forma de lágrima |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 10 a 18 ml |
| N.º por caja | 1 |
| Mostrar más |