Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15300400 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15300400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 25 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 10 x 4
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Magenta
Admite Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (25 mm)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Posiciones 40 pocillos
Forma Aberturas en forma de lágrima
Estantes 2 Tiers
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 10 a 18 ml
N.º por caja 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 x 300 x 92 mm
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud (imperial) 4.7 in.
Anchura (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 11,8 in
Altura (métrico) 92 mm
Altura (imperial) 3,6 in
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm