Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de entrega rectos con tubos de succión
Descripción
- Adaptadores de administración
- Recto
- Con tubo de succión
- Con toma NS y cono NS
- Con punta de drenaje
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| N.º de junta cónica estándar | NS 19/26 |