missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Delafloxacin meglumine, MedChemExpress

Código de producto. 16476188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476188 10 mg 10 miligramos
16496556 100 mg 100 miligramos
16442327 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476188

Marca: Medchem Express HY14814A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Delafloxacin meglumine (ABT492 meglumine; RX-3341 meglumine; WQ-3034 meglumine) is a broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic. Delafloxacin has a broad spectrum of activity that includes drug-resistant Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, and Klebsiella pneumonia.

Delafloxacin meglumine (ABT492 meglumine

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Delafloxacin meglumine
Forma física Solid
CAS 352458-37-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29ClF3N5O9
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo ABT492 meglumine RX-3341 meglumine WQ-3034 meglumine
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (78.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6.4 mg/mL (10.06 mM)
SMILES O=C(C1=CN(C2=NC(N)=C(F)C=C2F)C3=C(C=C(F)C(N4CC(O)C4)=C3Cl)C1=O)O.O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)CNC
Peso molecular (g/mol) 635.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.97
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.