Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Código de producto. 15362178 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
B-Pure™
Desionizador Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Sistemas de agua Milli-Q Millipore
Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique
Tipo de resina:
Carbono Super-C
Carbono activado
Carbono extrudido
Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto
Fuerte intercambio aniones
Fuerte intercambio aniones poroso
Fuerte intercambio cationes
Fuerte intercambio de iones porosos
Intercambio de iones de doble lecho
Lecho mixto
Lecho mixto eliminación de oxígeno
Lecho mixto, carbono activo
Macrorreticular, carbono activo
Resina de extracción de oxígeno
Ultrapura, eliminación de oxígeno
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Para utilizar con (aplicación):
Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo
Eliminación de aniones
Eliminación de cationes
Eliminación de materia orgánica
Eliminación de oxígeno
Intercambio iónico, ultrapuro
Oxígeno y desmineralización
Pretratamiento
Pretratamiento de macropure
Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura
Ultrapura y eliminación de materia orgánica
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Ultrapuro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Capacidad:
1680 granos
1760 granos
18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3)
18 g
2000 gal
275 granos/7570 l (2000 gal)
275 granos/9 g
30 g
3170 granos
365 granos/2000 gal./12 g
455 granos/30 g
5000 gal
550 granos
785 granos /1000 gal.
875 granos
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de resina Para utilizar con (aplicación) unitSize Capacidad
15362178 B-Pure™ Resina de extracción de oxígeno Eliminación de oxígeno 1 unidad -
12740666 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Fuerte intercambio aniones Eliminación de aniones cada uno 1680 granos
14871651 Nanopure Lecho mixto Ultrapuro cada uno -
15342178 B-Pure™ Carbono activado Eliminación de materia orgánica 1 unidad 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3)
15352178 B-Pure™ Lecho mixto Ultrapuro 1 unidad -
12331683 B-Pure™ Ultrapura, eliminación de oxígeno Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica cada uno -
15372178 B-Pure™ Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura 1 unidad -
11789428 Sistemas de agua Milli-Q Millipore Carbono Super-C Eliminación de materia orgánica cada uno -
11799428 Sistemas de agua Milli-Q Millipore Lecho mixto Intercambio iónico, ultrapuro cada uno -
10071893 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Lecho mixto - cada uno 875 granos
10589690 B-Pure™ Fuerte intercambio de iones porosos Eliminación de oxígeno cada uno 30 g
10041953 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Carbono activado Eliminación de materia orgánica 1 PCS 5000 gal
12311278 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Fuerte intercambio cationes Eliminación de cationes cada uno 3170 granos
11746189 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Lecho mixto, carbono activo Ultrapura y eliminación de materia orgánica cada uno 785 granos /1000 gal.
10451820 B-Pure™ Macrorreticular, carbono activo Pretratamiento 1 PCS 5000 gal
10297093 B-Pure™ Macrorreticular, carbono activo Pretratamiento de macropure 1 PCS 2000 gal
10074067 B-Pure™ Lecho mixto Ultrapuro cada uno 550 granos
15312168 B-Pure™ Fuerte intercambio aniones poroso Eliminación de oxígeno 1 unidad 18 g
15322168 B-Pure™ Carbono activado Eliminación de materia orgánica 1 unidad 5000 gal
15297643 B-Pure™ Lecho mixto eliminación de oxígeno Oxígeno y desmineralización cada uno 275 granos/9 g
10125767 B-Pure™ Lecho mixto, carbono activo Ultrapura y eliminación de materia orgánica cada uno 275 granos/7570 l (2000 gal)
11706289 B-Pure™ Carbono extrudido Eliminación de materia orgánica cada uno 5000 gal
12730746 B-Pure™ Ultrapura, eliminación de oxígeno Ultrapura y eliminación de materia orgánica cada uno 455 granos/30 g
10081893 B-Pure™ Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica cada uno 365 granos/2000 gal./12 g
10501673 Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique Intercambio de iones de doble lecho Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo 1 PCS 1760 granos
25 options
Código de producto. 15362178
Marca: Thermo Scientific™ D8817
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
  • Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cartucho de eliminación de oxígeno, alta temperatura
Tipo de resina Resina de extracción de oxígeno
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de oxígeno
Para utilizar con (equipo) B-Pure™
Tipo Eliminación de oxígeno