Learn More
- Home
- Products
- Purificación de aguas
- Filtros y cartuchos para purificación de agua
- Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Código de producto. 14871651 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo de resina | Para utilizar con (aplicación) | unitSize | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 14871651 | Nanopure | Lecho mixto | Ultrapuro | cada uno | - |
| 12740666 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones | Eliminación de aniones | cada uno | 1680 granos |
| 15342178 | B-Pure™ | Carbono activado | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad | 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3) |
| 15352178 | B-Pure™ | Lecho mixto | Ultrapuro | 1 unidad | - |
| 15362178 | B-Pure™ | Resina de extracción de oxígeno | Eliminación de oxígeno | 1 unidad | - |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno | - |
| 15372178 | B-Pure™ | Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto | Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura | 1 unidad | - |
| 11789428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Carbono Super-C | Eliminación de materia orgánica | cada uno | - |
| 11799428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Lecho mixto | Intercambio iónico, ultrapuro | cada uno | - |
| 10071893 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto | - | cada uno | 875 granos |
| 10589690 | B-Pure™ | Fuerte intercambio de iones porosos | Eliminación de oxígeno | cada uno | 30 g |
| 10041953 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Carbono activado | Eliminación de materia orgánica | 1 PCS | 5000 gal |
| 12311278 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio cationes | Eliminación de cationes | cada uno | 3170 granos |
| 11746189 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno | 785 granos /1000 gal. |
| 10451820 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | Pretratamiento | 1 PCS | 5000 gal |
| 10297093 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | Pretratamiento de macropure | 1 PCS | 2000 gal |
| 10074067 | B-Pure™ | Lecho mixto | Ultrapuro | cada uno | 550 granos |
| 15312168 | B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones poroso | Eliminación de oxígeno | 1 unidad | 18 g |
| 15322168 | B-Pure™ | Carbono activado | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad | 5000 gal |
| 15297643 | B-Pure™ | Lecho mixto eliminación de oxígeno | Oxígeno y desmineralización | cada uno | 275 granos/9 g |
| 10125767 | B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno | 275 granos/7570 l (2000 gal) |
| 11706289 | B-Pure™ | Carbono extrudido | Eliminación de materia orgánica | cada uno | 5000 gal |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno | 455 granos/30 g |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno | 365 granos/2000 gal./12 g |
| 10501673 | Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique | Intercambio de iones de doble lecho | Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo | 1 PCS | 1760 granos |
Código de producto. 14871651
Marca: Thermo Scientific™ D50273
Descripción
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
- Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cartucho de desionización ultrapuro, teñido, lecho mixto, con 2 conectores de conexión rápida |
| Tipo de resina | Lecho mixto |
| Para utilizar con (aplicación) | Ultrapuro |
| Para utilizar con (equipo) | Nanopure |
| Tipo | Eliminación de oxígeno |