Learn More
- Home
- Products
- Purificación de aguas
- Filtros y cartuchos para purificación de agua
- Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Código de producto. 10297093 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo de resina | Capacidad | Para utilizar con (aplicación) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10297093 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | 2000 gal | Pretratamiento de macropure | 1 PCS |
| 12740666 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones | 1680 granos | Eliminación de aniones | cada uno |
| 14871651 | Nanopure | Lecho mixto | - | Ultrapuro | cada uno |
| 15342178 | B-Pure™ | Carbono activado | 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3) | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad |
| 15352178 | B-Pure™ | Lecho mixto | - | Ultrapuro | 1 unidad |
| 15362178 | B-Pure™ | Resina de extracción de oxígeno | - | Eliminación de oxígeno | 1 unidad |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | - | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 15372178 | B-Pure™ | Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto | - | Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura | 1 unidad |
| 11789428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Carbono Super-C | - | Eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 11799428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Lecho mixto | - | Intercambio iónico, ultrapuro | cada uno |
| 10071893 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto | 875 granos | - | cada uno |
| 10589690 | B-Pure™ | Fuerte intercambio de iones porosos | 30 g | Eliminación de oxígeno | cada uno |
| 10041953 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Carbono activado | 5000 gal | Eliminación de materia orgánica | 1 PCS |
| 12311278 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio cationes | 3170 granos | Eliminación de cationes | cada uno |
| 11746189 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | 785 granos /1000 gal. | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 10451820 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | 5000 gal | Pretratamiento | 1 PCS |
| 10074067 | B-Pure™ | Lecho mixto | 550 granos | Ultrapuro | cada uno |
| 15312168 | B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones poroso | 18 g | Eliminación de oxígeno | 1 unidad |
| 15322168 | B-Pure™ | Carbono activado | 5000 gal | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad |
| 15297643 | B-Pure™ | Lecho mixto eliminación de oxígeno | 275 granos/9 g | Oxígeno y desmineralización | cada uno |
| 10125767 | B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | 275 granos/7570 l (2000 gal) | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 11706289 | B-Pure™ | Carbono extrudido | 5000 gal | Eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | 455 granos/30 g | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | 365 granos/2000 gal./12 g | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 10501673 | Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique | Intercambio de iones de doble lecho | 1760 granos | Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo | 1 PCS |
Código de producto. 10297093
Marca: Thermo Scientific™ D0836
Descripción
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
- Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cartucho para pretratamiento de macropure; macrorreticular, carbono activo; tamaño completo |
| Capacidad | 2000 gal |
| Tipo de resina | Macrorreticular, carbono activo |
| Para utilizar con (aplicación) | Pretratamiento de macropure |
| Para utilizar con (equipo) | B-Pure™ |
| Tipo | Eliminación de oxígeno |