Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Código de producto. 10125767 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
B-Pure™
Desionizador Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Sistemas de agua Milli-Q Millipore
Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique
Tipo de resina:
Carbono Super-C
Carbono activado
Carbono extrudido
Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto
Fuerte intercambio aniones
Fuerte intercambio aniones poroso
Fuerte intercambio cationes
Fuerte intercambio de iones porosos
Intercambio de iones de doble lecho
Lecho mixto
Lecho mixto eliminación de oxígeno
Lecho mixto, carbono activo
Macrorreticular, carbono activo
Resina de extracción de oxígeno
Ultrapura, eliminación de oxígeno
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Capacidad:
1680 granos
1760 granos
18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3)
18 g
2000 gal
275 granos/7570 l (2000 gal)
275 granos/9 g
30 g
3170 granos
365 granos/2000 gal./12 g
455 granos/30 g
5000 gal
550 granos
785 granos /1000 gal.
875 granos
Para utilizar con (aplicación):
Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo
Eliminación de aniones
Eliminación de cationes
Eliminación de materia orgánica
Eliminación de oxígeno
Intercambio iónico, ultrapuro
Oxígeno y desmineralización
Pretratamiento
Pretratamiento de macropure
Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura
Ultrapura y eliminación de materia orgánica
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Ultrapuro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de resina Capacidad Para utilizar con (aplicación) unitSize
10125767 B-Pure™ Lecho mixto, carbono activo 275 granos/7570 l (2000 gal) Ultrapura y eliminación de materia orgánica cada uno
12740666 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Fuerte intercambio aniones 1680 granos Eliminación de aniones cada uno
14871651 Nanopure Lecho mixto - Ultrapuro cada uno
15342178 B-Pure™ Carbono activado 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3) Eliminación de materia orgánica 1 unidad
15352178 B-Pure™ Lecho mixto - Ultrapuro 1 unidad
15362178 B-Pure™ Resina de extracción de oxígeno - Eliminación de oxígeno 1 unidad
12331683 B-Pure™ Ultrapura, eliminación de oxígeno - Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica cada uno
15372178 B-Pure™ Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto - Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura 1 unidad
11789428 Sistemas de agua Milli-Q Millipore Carbono Super-C - Eliminación de materia orgánica cada uno
11799428 Sistemas de agua Milli-Q Millipore Lecho mixto - Intercambio iónico, ultrapuro cada uno
10071893 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Lecho mixto 875 granos - cada uno
10589690 B-Pure™ Fuerte intercambio de iones porosos 30 g Eliminación de oxígeno cada uno
10041953 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Carbono activado 5000 gal Eliminación de materia orgánica 1 PCS
12311278 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Fuerte intercambio cationes 3170 granos Eliminación de cationes cada uno
11746189 Desionizador Bantam™, B-Pure™ Lecho mixto, carbono activo 785 granos /1000 gal. Ultrapura y eliminación de materia orgánica cada uno
10451820 B-Pure™ Macrorreticular, carbono activo 5000 gal Pretratamiento 1 PCS
10297093 B-Pure™ Macrorreticular, carbono activo 2000 gal Pretratamiento de macropure 1 PCS
10074067 B-Pure™ Lecho mixto 550 granos Ultrapuro cada uno
15312168 B-Pure™ Fuerte intercambio aniones poroso 18 g Eliminación de oxígeno 1 unidad
15322168 B-Pure™ Carbono activado 5000 gal Eliminación de materia orgánica 1 unidad
15297643 B-Pure™ Lecho mixto eliminación de oxígeno 275 granos/9 g Oxígeno y desmineralización cada uno
11706289 B-Pure™ Carbono extrudido 5000 gal Eliminación de materia orgánica cada uno
12730746 B-Pure™ Ultrapura, eliminación de oxígeno 455 granos/30 g Ultrapura y eliminación de materia orgánica cada uno
10081893 B-Pure™ Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica 365 granos/2000 gal./12 g Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica cada uno
10501673 Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique Intercambio de iones de doble lecho 1760 granos Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo 1 PCS
25 options
Código de producto. 10125767
Marca: Thermo Scientific™ D50217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ para sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
  • Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cartucho para ultrapura y eliminación de materia orgánica; lecho mixto, carbono activo; tamaño 0,5
Capacidad 275 granos/7570 l (2000 gal)
Tipo de resina Lecho mixto, carbono activo
Para utilizar con (aplicación) Ultrapura y eliminación de materia orgánica
Para utilizar con (equipo) B-Pure™
Tipo Eliminación de oxígeno