Learn More
(+)-Dehidroisoandrosterona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10399323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10399323 50 g Frasco de vidrio 50 g
10103400 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10488310 10 g Frasco de vidrio 10 g
3 options
Código de producto. 10399323
Marca: Thermo Scientific Acros 154980500
Solicitar formato a granel o personalizado
(+)-Dehidroisoandrosterona, n.º CAS 53-43-0, también conocido como androstenolona, es un precursor endógeno de la hormona esteroidea.Es un intermediario en la conversión del colesterol a andrógenos y estrógenos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La (+)-dehidroisoandrosterona es un precursor endógeno de la hormona esteroidea que actúa como intermediario en la conversión del colesterol a andrógenos y estrógenos
Aplicaciones
  • Es una hormona esteroidea endógena y natural producida en gran medida por las glándulas suprarrenales, pero también por los testículos y los ovarios
  • Se ha descrito que la (+)-dehidroisoandrosterona podría tener un papel importante en la respuesta inmunitaria y al estrés
  • La (+)-dehidroisoandrosterona se puede convertir en testosterona, androstenediona, estradiol y estrona
  • La (+)-dehidroisoandrosterona se deriva del colesterol a través de la acción de dos enzimas del citocromo P450
  • Puede inducir efectos biológicos tanto directos como indirectos in vivo, mediante la modulación de los complejos receptores de GABA-α y ácido N-metil-D-aspártico (NMDA).
  • También puede aumentar la secreción de insulina de células β pancreáticas y la actividad antiglucocorticoide
  • Útil para detectar el exceso de actividad suprarrenal ya que es producida casi exclusivamente por las glándulas suprarrenales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-43-0
Fórmula molecular C19H28O2
Peso molecular (g/mol) 288.42
Número MDL MFCD00003613
Clave InChI FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Sinónimo dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
PubChem CID 5881
ChEBI CHEBI:28689
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dehydroisoandrosterone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.0°C to 151.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Beilstein 08, IV, 994
Índice Merck 15, 2875
Condición de rotación específica +12° (25°C c=2,ethanol 96%)
Rotación específica + 12.00
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and diethyl ether,sparingly soluble in chloroform and petrol. ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino