Learn More
Dehydroisoandrosterone 3-acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16461108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461108 5 g 5 g
16482339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1405
MedChemExpress Dehydroepiandrosterone 3-acetate is a testosterone/estrogen precursor and known modulator of vertebrate aggression.
Dehydroepiandrosterone 3-acetate is a testosterone/estrogen precursor and known modulator of vertebrate aggression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroisoandrosterone 3-acetate
CAS 853-23-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H30O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Dehydroepiandrosterone 3-acetate DHEA acetate
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (43.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Peso molecular (g/mol) 330.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death