Learn More
Invitrogen™ Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA Kit
Código de producto. p-200006745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 96
15880322 96 pruebas paquete de 96
17895207 10 x 96 pruebas paquete de 10
2 options
Código de producto. 15880322
Marca: Invitrogen™ EIADHEA
Includes
Placas prerecubiertas, patrón, anticuerpo detector, conjugado con HRP, tampón de ensayo, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa y hoja de datos técnicos específicos del lote.
ELISA
The Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEA-S) ELISA quantitates DHEA-Se in serum,plasma,urine,saliva,dried fecal extracts or cell culture medium.
Principle of the method
The Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) Competitive ELISA research-use-only kit uses a specifically generated antibody to measure Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) in serum,plasma,urine,and saliva samples,and in fecal extracts. The kit will also quantitatively measure DHEA-S present in tissue culture media samples. A DHEA-S standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture sheep antibodies. A DHEA-S-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a polyclonal antibody to DHEA-S to each well. After a 2-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound DHEA-S-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) es el principal esteroide C19 secretado por la corteza suprarrenal y un precursor en la biosíntesis de testosterona y estrógeno. El DHEA-S es idéntico en todas las especies y por lo tanto este kit debe medir el DHEA-S de todas las fuentes. Se produce por la adición de un grupo de sulfato a la dehidroepiandrosterona (DHEA), catalizada por las enzimas de sulfotransferasa, SULTA1A1 y SULTA1E1, que también producen sulfato de estrona a partir de estrona. El DHEA sulfato también se puede volver a convertir en DHEA por la acción de la sulfatasa esteroide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 96-60.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 90,9 pg
Descripción Kit de ELISA competitivo de dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S)
ensayo Ensayo multiplex en la plataforma Luminex
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Método de detección Absorción (450 nm)
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Hormona esteroide
Tipo de muestra Extracto fecal, Orina, Plasma, Saliva, Sobrenadante, Suero
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo 8,4%
CV intraensayo 7 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biología reproductiva
Volumen de muestra Extracto fecal, 50 μl; plasma, 1 μl; saliva, 25 μl; suero, 1 μl; sobrenadante, 50 μl; orina, 25 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Productos químicos
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min