Learn More
Dehydrocorydaline, MedChemExpress
Descripción
Dehydrocorydaline (13-Methylpalmatine) is an alkaloid that regulates protein expression of Bax, Bcl-2
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydrocorydaline |
| Forma física | Solid |
| CAS | 30045-16-0 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24NO4+ |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinónimo | 13-Methylpalmatine |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (136.45 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |