Learn More
Ácido deshidroacético sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. 10242662
Marca: Thermo Scientific Acros 364855000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4418-26-2
Fórmula molecular C8H7O4Na
Número MDL MFCD00040583
Sinónimo 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroacetic acid sodium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 295.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dehydroacetic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.