Learn More
Fisherbrand™ Tubo de PVC sin DEHP
Código de producto. 17892141 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
5/16 pulg.
Diámetro exterior (imperial):
7/16 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
17892141 5/16 pulg. 7/16 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 17892141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de resina de la más alta calidad y sin plastificantes de ortoftalatos. Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de productos químicos de laboratorio. Ideal para una amplia gama de aplicaciones no médicas, de laboratorio general, de investigación y farmacéuticas.
Los tubos de PVC de plástico transparente sin DEHP Fisherbrand™ están fabricados con materiales de resina de la más alta calidad y no contienen plastificantes de ortoftalato. Resiste el endurecimiento y la decoloración de una amplia gama de productos químicos de laboratorio y no imparte olor ni sabor, lo que hace que este tubo sea ideal para una amplia gama de aplicaciones no médicas, de laboratorio general, de investigación y farmacéuticas.
  • Los tubos transparentes aptos para laboratorio y esterilizables en autoclave establecen el estándar de pureza y calidad, fabricados con resinas y plastificantes de la más alta calidad.
  • Sin plastificantes de ortoftalato.
  • Resiste el endurecimiento y la decoloración causados ​​por una amplia gama de productos químicos: demuestra estabilidad dimensional
  • Marcado con D.N.I. y cumplimiento normativo, así como a intervalos de 12 pulgadas para una fácil identificación y medición.
  • La dureza del durómetro es Shore A, 60.
  • No imparte olor ni sabor.
  • Puede escribir con marcador de laboratorio.
  • Se desliza fácilmente sobre accesorios de vidrio y plástico; agarra de forma segura
  • Esterilizable en autoclave/transparente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 5/16 pulg.
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 7/16 pulg
Longitud global (imperial) 50 ft.
Grosor (imperial) 1/16 in
Para utilizar con (aplicación) Se puede utilizar para la transferencia de materiales en fase fluida y gaseosa en laboratorios generales, instalaciones farmacéuticas y de investigación.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 23°C
Propiedades de resistencia Ácidos - Débiles; Bases - Débiles; Alcohol - Alifático; Bases - Fuertes
Esterilidad No estéril
Método de esterilización Autoclave, gas, química
Formato Bobina
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente, evitar la luz solar directa.
Limitaciones No médico
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 160° F
Max. Operating Temperature (Metric) 71° C
Tipo de producto Tubos de PVC