missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Degarelix, MedChemExpress

Código de producto. 16489537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489537 5 mg 5 miligramos
16493047 50 mg 50 miligramos
16440276 2 mg 2 miligramos
16437066 100 mg 100 miligramos
16436998 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489537

Marca: Medchem Express HY16168A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Degarelix is a competitive and reversible gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR/LHRHR) antagonist. Degarelix can be used for prostate cancer research.

Degarelix is a competitive and reversible gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR/LHRHR) antagonist. Degarelix can be used for prostate cancer research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Degarelix
Forma física Powder
CAS 214766-78-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C82H103ClN18O16
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (3.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@H](C(N)=O)NC([C@H]1N(C([C@H](CCCCNC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](CC2=CC=C(NC(N)=O)C=C2)NC([C@H](CC3=CC=C(NC([C@H](CC(N4)=O)NC4=O)=O)C=C3)NC([C@H](CO)NC([C@@H](CC5=CC=CN=C5)NC([C@@H](CC6=CC=C(Cl)C=C6)NC([C@@H](CC7=CC=C8C=CC=CC8=C7)NC(C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC1)=O
Peso molecular (g/mol) 1632.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 1632.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.