Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa de perfil bajo Defender™ 5000 Washdown - D52, modelos TD52XW QR
Código de producto. 15918485 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
D52XW15WQDR5-EU
D52XW15WQDR5-M
D52XW15WQR5-EU
D52XW15WQR5-M
D52XW6WQDR5-EU
D52XW6WQDR5-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
15918485 D52XW15WQDR5-EU 1 unidad
15908485 D52XW6WQDR5-EU 1 unidad
15918575 D52XW6WQDR5-M 1 unidad
15928575 D52XW15WQDR5-M 1 unidad
15978635 D52XW15WQR5-M 1 unidad
15998605 D52XW15WQR5-EU 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15918485 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30444766
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor, célula de carga IP67 e indicador IP68.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 6,00 kg, 15,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles
Legibilidad 0,500000 g, 1,000000 g
Modelo D52XW15WQDR5-EU
Clase de protección Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 588 x 305 x 122 mm
Peso (métrico) 9,240 kg