Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 Washdown - D52, modelos TD52XW QV
Código de producto. 15928625 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
D52XW150WQDV8-EU
D52XW150WQDV8-M
D52XW150WQV8-EU
D52XW150WQV8-M
D52XW300WQDV8-EU
D52XW300WQDV8-M
D52XW60WQDV8-EU
D52XW60WQDV8-M
D52XW60WQV8-EU
D52XW60WQV8-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo unitSize
15928625 D52XW150WQV8-EU 1 unidad
15908585 D52XW300WQDV8-M 1 unidad
15908655 D52XW150WQV8-M 1 unidad
15918625 D52XW60WQV8-EU 1 unidad
15928495 D52XW60WQDV8-EU 1 unidad
15938495 D52XW150WQDV8-EU 1 unidad
15948495 D52XW300WQDV8-EU 1 unidad
15988575 D52XW60WQDV8-M 1 unidad
15998575 D52XW150WQDV8-M 1 unidad
15998645 D52XW60WQV8-M 1 unidad
10 options
Código de producto. 15928625
Marca: OHAUS™ 30471137
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor, célula de carga IP67 e indicador IP68.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 150,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles
Legibilidad 10,000000 g
Modelo D52XW150WQV8-EU
Clase de protección Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 773 x 610 x 1234 mm
Peso (métrico) 36,800 kg