Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 Washdown - D52, modelos TD52XW QR
Código de producto. 15958615 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
D52XW15WQDR6-EU
D52XW15WQDR6-M
D52XW15WQR6-EU
D52XW15WQR6-M
D52XW6WQDR6-EU
D52XW6WQDR6-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo unitSize
15958615 D52XW15WQR6-EU 1 unidad
15908555 D52XW15WQDR6-M 1 unidad
15938645 D52XW15WQR6-M 1 unidad
15968485 D52XW6WQDR6-EU 1 unidad
15978485 D52XW15WQDR6-EU 1 unidad
15998545 D52XW6WQDR6-M 1 unidad
6 options
Código de producto. 15958615
Marca: OHAUS™ 30471130
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor, célula de carga IP67 e indicador IP68.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 15,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles
Legibilidad 1,000000 g
Modelo D52XW15WQR6-EU
Clase de protección Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 442 x 305 x 604 mm
Peso (métrico) 9,900 kg