Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa de perfil bajo Defender™ 5000 - D52, modelos TD52 XW QL
Tienda Ohaus ProductosDescripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Specifications
Specifications
| Duración de la batería | 20 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real |
| Estructura | Indicador de acero inoxidable (TD52 XW), plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes |
| Capacidad | 6,00 kg, 15,00 kg |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles |
| Legibilidad | 0,500000 g, 1,000000 g |
| Modelo | D52XW15RQDL5-EU |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Modos de pesaje | Unidad personalizada, gramo, kilogramo, toneladas métricas, onza, libra, libra:onza, tonelada |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 677 x 400 x 122 mm |
| Show More |