Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 - D52, modelos TD52 A TV
Código de producto. p-7162312 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
D52P150RTDV3
D52P150RTDV3-M
D52P300RTDV3
D52P300RTDV3-M
D52P600RTDV3
D52P600RTDV3-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo unitSize
15918565 D52P150RTDV3-M 1 unidad
15928565 D52P300RTDV3-M 1 unidad
15938565 D52P600RTDV3-M 1 unidad
15948455 D52P150RTDV3 1 unidad
15958455 D52P300RTDV3 1 unidad
15968455 D52P600RTDV3 1 unidad
6 options
Código de producto. 15918565
Marca: OHAUS™ 30461555
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Fabricación robusta con plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris y célula de carga de aluminio.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Estructura Indicador de plástico (TD52A) ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor de acero con revestimiento en polvo arena gris, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 60,00 kg, 150,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles
Legibilidad 20,000000 g, 50,000000 g
Modelo D52P150RTDV3-M
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, toneladas métricas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 963 x 600 x 1203 mm
Peso (métrico) 46,700 kg