Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown: báscula de sobremesa I-D33 (UE), certificado
Código de producto. p-7224392 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modelo:
D33XW150C1L7EU
D33XW150C1X7EU
D33XW15C1R6EU
D33XW300C1X7EU
D33XW30C1R6EU
D33XW60C1L7EU
D33XW60C1R6EU
Legibilidad:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17595815 15 kg D33XW15C1R6EU 5 g 491 x 305 x 569 mm cada uno
17505825 30 kg D33XW30C1R6EU 10 g 491 x 305 x 569 mm cada uno
17515825 60 kg D33XW60C1R6EU 20 g 491 x 305 x 569 mm cada uno
17525825 60 kg D33XW60C1L7EU 20 g 688 x 420 x 922 mm cada uno
17535825 150 kg D33XW150C1L7EU 50 g 688 x 420 x 922 mm cada uno
17545825 150 kg D33XW150C1X7EU 50 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
17555825 300 kg D33XW300C1X7EU 100 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17595815
Brand: OHAUS™ 30685134
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Básculas de banco de acero inoxidable para aplicaciones industriales básicas de lavado
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta báscula industrial cuenta con una plataforma y un bastidor de acero inoxidable 304, célula de carga IP67.
  • El indicador cuenta con una carcasa de acero inoxidable 304 con protección de lavado IP66 con soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Batería, tipo Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP66, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 15 kg
Tipo de pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
Dimensiones de la plataforma (L x An) 355 x 305 mm
Legibilidad 5 g
Modelo D33XW15C1R6EU
Clase de protección IP66
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 491 x 305 x 569 mm
Peso (métrico) 12,4 kg
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.