Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown: báscula de sobremesa I-D33 (UE), certificado
Código de producto. 17595815 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modelo:
D33XW150C1L7EU
D33XW150C1X7EU
D33XW15C1R6EU
D33XW300C1X7EU
D33XW30C1R6EU
D33XW60C1L7EU
D33XW60C1R6EU
Legibilidad:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
491 x 305 x 569 mm
688 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17595815
Marca: OHAUS™ 30685134
Básculas de banco de acero inoxidable para aplicaciones industriales básicas de lavado
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta báscula industrial cuenta con una plataforma y un bastidor de acero inoxidable 304, célula de carga IP67.
  • El indicador cuenta con una carcasa de acero inoxidable 304 con protección de lavado IP66 con soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Batería, tipo Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP66, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 15 kg
Tipo de pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
Dimensiones de la plataforma (L x An) 355 x 305 mm
Legibilidad 5 g
Modelo D33XW15C1R6EU
Clase de protección IP66
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 491 x 305 x 569 mm
Peso (métrico) 12,4 kg