Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa económica serie 3000 Defender
Código de producto. p-8009889 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
D32XW150BL
D32XW30VR-EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
15186052 D32XW30VR-EU cada uno
15321652 D32XW150BL cada uno
2 options
Código de producto. 15186052
Marca: Ohaus™ 83997636
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La serie Defender 3000 de básculas de sobremesa es ideal para aplicaciones de pesaje general y de recuento sencillo cuando se trabaja en un entorno húmedo o cuando se necesita limpiar a fondo la báscula. La serie Defender 3000 cuenta con un diseño sencillo pero robusto de acero inoxidable e indicador de acero inoxidable NEMA4X/IP65 con teclas táctiles, pantalla LCD retroiluminada y funcionamiento con batería recargable integrada
La línea de básculas de banco de la serie OHAUS Defender 3000 es ideal para aplicaciones de pesaje general y recuento sencillo en áreas de producción, embalaje, almacén, inventario, envío y recepción. La serie Defender 3000 cuenta con un diseño de base de bastidor tubular sencillo pero resistente e indicadores con teclas táctiles, pantalla LCD retroiluminada, funcionamiento con batería recargable integrada y capacidades de montaje flexibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización RS232C bidireccional
Duración de la batería 58 horas con batería recargable
Batería, tipo Batería interna sellada de plomo ácido recargable, 58 horas de funcionamiento típico con carga completa
Calibración 5 kg/lb al 100 %
Certificaciones/conformidad EN60950, EN61326, FCC, CE.
Tipo de conexión RS232 (incluido)
Estructura Indicador de acero inoxidable IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, columna de acero inoxidable y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero, celda de carga de acero inoxidable IP67
Capacidad 30 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación LED blanca de alto contraste
Legibilidad 5,000000 g
Tipo de teclado Mecánicas
Modelo D32XW30VR-EU
Clase de protección IP67, acero inoxidable, punto único / C3
Tiempo de estabilización En 2 segundos
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Tipo Báscula de sobremesa económica resistente al agua Defender™
Modos de pesaje kg, lb, g, oz, lb:oz
Dimensiones (L x An) 472,00 x 305,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 472,00 x 305,00 x 572,000 mm
Longitud (imperial) 18,60 in
Longitud (métrico) 472,00 mm
Anchura (imperial) 12,00 in
Anchura (métrico) 305,00 mm
Altura (imperial) 22,50 in
Altura (métrico) 572,000 mm
Fondo (imperial) 18,60 in
Fondo (métrico) 472,00 mm
Peso (métrico) 15 kg
Requisitos eléctricos 100/240 VCA, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz