Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa de acero inoxidable Defender™ 3000
Código de producto. 15604128 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
60 kg
Código de producto.
15604128 60 kg
1 options
Código de producto. 15604128
Marca: Ohaus™ 80252961
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para aplicaciones de pesaje general y recuento sencillo cuando se trabaja en un entorno húmedo o cuando es esencial limpiar a fondo la báscula.
  • Diseño de bastidor tubular sencillo pero resistente.
  • Indicadores con teclas táctiles.
  • Pantalla LCD retroiluminada.
  • Interfaz bidireccional RS232 integrada.
  • Batería interna sellada de ácido de plomo recargable
  • La línea económica de indicadores de uso seco o húmedo, bases y básculas de sobremesa es ideal para aplicaciones de pesaje general y recuento sencillo en áreas de producción, embalaje, almacén, inventario, envío y recepción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 58 horas con batería recargable
Tipo de conexión RS232 (incluido)
Estructura Indicador de acero inoxidable IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, columna de acero inoxidable y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero, celda de carga de acero inoxidable IP67
Capacidad 60 kg
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación blanca
Legibilidad 20,000000 g
Incluye RS232, adaptador de CA, batería recargable
Material Indicador de acero inoxidable IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, columna de acero inoxidable y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero, celda de carga de acero inoxidable IP67
Modelo D32XW60VR-M
Dimensiones (L x An) 472,00 x 305,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 472,00 x 305,00 x 572,000 mm
Longitud (métrico) 472,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 355 mm
Anchura (métrico) 305,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 572,000 mm
Fondo (métrico) 472,00 mm