Learn More
OHAUS™ Acero inoxidable Defender™ 3000
Código de producto. 15106062 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 kg
150 kg
Modelo:
D32XW150VL-EU
D32XW60VL-EU
D32XW60VR-EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15106062 150 kg D32XW150VL-EU cada uno
15116062 60 kg D32XW60VL-EU cada uno
15196052 60 kg D32XW60VR-EU cada uno
3 options
Código de producto. 15106062
Marca: OHAUS™ 83997639
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
OHAUS™ Acero inoxidable Defender™ 3000 es ideal para aplicaciones de pesaje general y recuento sencillo cuando se trabaja en entorno húmedo. Cuenta con un diseño sencillo pero robusto de acero inoxidable, pantalla LCD retroiluminada y funcionamiento con batería recargable integrada.
  • El indicador de acero inoxidable NEMA 4X/IP66 está fabricado para soportar elementos industriales resistentes.
  • La batería recargable de 58 horas ofrece un funcionamiento continuo para operaciones de varios días.
  • Construcción duradera con una plataforma de acero inoxidable 304, estructura tubular de acero inoxidable, columna y soporte indicador, y célula de carga de acero inoxidable IP67.
  • La pantalla de fácil lectura y el modo de recuento básico permiten un funcionamiento sencillo en aplicaciones industriales básicas cotidianas.
  • Se ofrecen con certificados tipo NTEP o OIML/EC (según la región)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 58 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida)
Estructura Indicador de acero inoxidable IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, columna de acero inoxidable y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero, celda de carga de acero inoxidable IP67
Capacidad 150 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 20,000000 g
Modelo D32XW150VL-EU
Clase de protección Indicador de acero inoxidable IP 65, NEMA 4X, IP65 con cubierta frontal con bisagras y orificios de montaje de cáncamo, célula de carga de acero inoxidable IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 668 x 420 x 920 mm
Peso (métrico) 19,500 kg