Learn More
Ohaus™ Báscula de sobremesa económica Defender serie 3000
Código de producto. 10637635 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modelo:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
10637635 60 kg D31P60BL cada uno
10627635 30 kg D31P30BR cada uno
10094654 150 kg D31P150BL cada uno
10228164 60 kg D31P60BR cada uno
10004664 150 kg D31P150BX cada uno
10666865 300 kg D31P300BX cada uno
6 options
Código de producto. 10637635
Marca: Ohaus™ 72200169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para pesaje general y aplicaciones de recuento sencillo en áreas de producción, envasado, almacén, inventario, envío y recepción. La serie 3000 de Ohaus™ Defender cuenta con un diseño de base de estructura tubular sencillo, pero muy resistente, con funciones de montaje flexible.
  • Pantalla de cristal líquido retroiluminada (LCD)
  • Adaptador de CA (incluido) o batería recargable (incluida)
  • Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida)
  • Indicador de ABS con tapa trasera reversible, columna de acero pintado y soporte de pared, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67, patas de acero inoxidable autoajustables con tapones de caucho extraíbles
  • Protección contra sobrecarga del 125 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización RS232C bidireccional
Batería, tipo Batería interna sellada de ácido de plomo recargable
Calibración 5 kg/lb a 100 %
Certificaciones/conformidad NTEP
Tipo de conexión Célula de carga
Estructura Plataforma de acero inoxidable 304, celda de carga de aluminio IP67, así como estructura tubular, columna y estructura del indicador pintados
Capacidad 60 kg
Tipo de pantalla LCD con LED
Legibilidad 10 g
Tipo de teclado Mecánicas
Modelo D31P60BL
Resolución 1:3000
Tiempo de estabilización En 2 segundos
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Tipo Báscula de sobremesa económica Defender™ 3000
Modos de pesaje kg, lb, g, oz, lb:oz
Peso (métrico) 19 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA de 9 V CC y 0,5 A
Tensión 9 V