Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33 (UE), certificada
Código de producto. 17535845 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modelo:
D33XW150B1L2EU
D33XW150B1L5EU
D33XW150B1X2EU
D33XW150B1X5EU
D33XW15B1R1EU
D33XW15B1R5EU
D33XW300B1V3EU
D33XW300B1X2EU
D33XW300B1X5EU
D33XW30B1R1EU
D33XW30B1R5EU
D33XW600B1V3EU
D33XW60B1L2EU
D33XW60B1L5EU
D33XW60B1R1EU
D33XW60B1R5EU
Legibilidad:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17535845 30 kg D33XW30B1R1EU 10 g 489 x 305 x 569 mm cada uno
17525845 15 kg D33XW15B1R1EU 5 g 489 x 305 x 569 mm cada uno
17545845 60 kg D33XW60B1R1EU 20 g 489 x 305 x 569 mm cada uno
17555845 60 kg D33XW60B1L2EU 20 g 686 x 420 x 922 mm cada uno
17565845 150 kg D33XW150B1L2EU 50 g 686 x 420 x 922 mm cada uno
17575845 150 kg D33XW150B1X2EU 50 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
17585845 300 kg D33XW300B1X2EU 100 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
17595845 300 kg D33XW300B1V3EU 100 g 935 x 600 x 1222 mm cada uno
17505855 600 kg D33XW600B1V3EU 200 g 935 x 600 x 1222 mm cada uno
17515855 15 kg D33XW15B1R5EU 5 g 646 x 305 x 122 mm cada uno
17525855 30 kg D33XW30B1R5EU 10 g 646 x 305 x 122 mm cada uno
17535855 60 kg D33XW60B1R5EU 20 g 646 x 305 x 122 mm cada uno
17545855 60 kg D33XW60B1L5EU 20 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17555855 150 kg D33XW150B1L5EU 50 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17565855 150 kg D33XW150B1X5EU 50 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
17575855 300 kg D33XW300B1X5EU 100 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
16 options
Código de producto. 17535845
Marca: OHAUS™ 30685263
Básculas de sobremesa para aplicaciones industriales básicas
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
  • El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Batería, tipo Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Indicador de acero inoxidable, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes
Capacidad 30 kg
Tipo de pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
Dimensiones de la plataforma (L x An) 355 x 305 mm
Legibilidad 10 g
Modelo D33XW30B1R1EU
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 489 x 305 x 569 mm
Peso (métrico) 12,1 kg