Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33 (UE)
Código de producto. 17515845 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modelo:
D33XW150B1L2
D33XW150B1L5
D33XW150B1X2
D33XW150B1X5
D33XW15B1R1
D33XW15B1R5
D33XW300B1V3
D33XW300B1X2
D33XW300B1X5
D33XW30B1R1
D33XW30B1R5
D33XW600B1V3
D33XW60B1L2
D33XW60B1L5
D33XW60B1R1
D33XW60B1R5
Legibilidad:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
489 x 305 x 569 mm
646 x 305 x 122 mm
686 x 420 x 922 mm
787 x 500 x 922 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
935 x 600 x 1222 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17515845 300 kg D33XW300B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
17565825 15 kg D33XW15B1R1 2 g 489 x 305 x 569 mm cada uno
17575825 30 kg D33XW30B1R1 5 g 489 x 305 x 569 mm cada uno
17585825 60 kg D33XW60B1R1 10 g 489 x 305 x 569 mm cada uno
17595825 60 kg D33XW60B1L2 10 g 686 x 420 x 922 mm cada uno
17505835 150 kg D33XW150B1L2 20 g 686 x 420 x 922 mm cada uno
17515835 150 kg D33XW150B1X2 20 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
17525835 300 kg D33XW300B1X2 50 g 787 x 500 x 922 mm cada uno
17535835 300 kg D33XW300B1V3 50 g 935 x 600 x 1222 mm cada uno
17545835 600 kg D33XW600B1V3 100 g 935 x 600 x 1222 mm cada uno
17555835 15 kg D33XW15B1R5 2 g 646 x 305 x 122 mm cada uno
17565835 30 kg D33XW30B1R5 5 g 646 x 305 x 122 mm cada uno
17575835 60 kg D33XW60B1R5 10 g 646 x 305 x 122 mm cada uno
17585835 60 kg D33XW60B1L5 10 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17595835 150 kg D33XW150B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17505845 150 kg D33XW150B1X5 20 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
16 options
Código de producto. 17515845
Marca: OHAUS™ 30685259
Básculas de sobremesa para aplicaciones industriales básicas
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
  • El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable
Batería, tipo Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Indicador de acero inoxidable, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes
Capacidad 300 kg
Tipo de pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
Dimensiones de la plataforma (L x An) 650 x 500 mm
Legibilidad 50 g
Modelo D33XW300B1X5
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 941 x 500 x 150 mm
Peso (métrico) 27,4 kg