Descripción
- Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
- En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
- Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
- El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
- Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
- Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 100 horas con batería recargable; 360 horas con baterías desechables |
| Batería, tipo | 6 baterías C (LR14) (no incluidas); adaptador de CA (incluido); batería recargable (no incluida) |
| Tipo de conexión | RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet |
| Estructura | Indicador de plástico ABS, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes |
| Capacidad | 15 kg |
| Tipo de pantalla | LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 355 x 305 mm |
| Legibilidad | 5 g |
| Modelo | D33P15B1R5 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación |
| Mostrar más |