Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 3000 - I-D33
Código de producto. 17532126 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Modelo:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Legibilidad:
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Legibilidad Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17532126 60 kg D33P60B1R1 10 g 489 x 305 x 542 mm cada uno
17512126 15 kg D33P15B1R1 2 g 489 x 305 x 542 mm cada uno
17522126 30 kg D33P30B1R1 5 g 489 x 305 x 542 mm cada uno
17542126 60 kg D33P60B1L2 10 g 686 x 420 x 896 mm cada uno
17552126 150 kg D33P150B1L2 20 g 686 x 420 x 896 mm cada uno
17562126 150 kg D33P150B1X2 20 g 785 x 500 x 896 mm cada uno
17572126 300 kg D33P300B1X2 50 g 785 x 500 x 896 mm cada uno
17582126 300 kg D33P300B1V3 50 g 933 x 600 x 1195 mm cada uno
17592126 600 kg D33P600B1V3 100 g 933 x 600 x 1195 mm cada uno
17502136 15 kg D33P15B1R5 2 g 646 x 305 x 130 mm cada uno
17512136 30 kg D33P30B1R5 5 g 646 x 305 x 130 mm cada uno
17522136 60 kg D33P60B1R5 10 g 646 x 305 x 130 mm cada uno
17532136 60 kg D33P60B1L5 10 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17542136 150 kg D33P150B1L5 20 g 842 x 420 x 134 mm cada uno
17552136 150 kg D33P150B1X5 20 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
17562136 300 kg D33P300B1X5 50 g 941 x 500 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 17532126 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30684740
Básculas de sobremesa para aplicaciones industriales básicas
  • Los resultados se muestran claramente mediante el visor LCD grande, retroiluminado y brillante.
  • En el modo de control de peso de la pantalla cambia de color (amarillo/verde/rojo) para alertar cuando se encuentra dentro del intervalo de peso deseado.
  • Esta escala industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, un bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo y una celda de carga de aluminio.
  • El indicador incluye una carcasa de acero inoxidable y un soporte de montaje.
  • Incluye software para recuento de piezas, control de peso y totalización.
  • Incluye RS232 con dispositivo USB opcional o Ethernet para impresión o conectividad de datos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 100 horas con batería recargable; 360 horas con baterías desechables
Batería, tipo 6 baterías C (LR14) (no incluidas); adaptador de CA (incluido); batería recargable (no incluida)
Tipo de conexión RS232 estándar y dispositivo USB opcional o Ethernet
Estructura Indicador de plástico ABS, plataforma de acero inoxidable 304, bastidor tubular de acero con revestimiento de polvo, celda de carga de aluminio, patas de caucho ajustables antideslizantes
Capacidad 60 kg
Tipo de pantalla LCD de 7 segmentos con retroiluminación multicolor
Dimensiones de la plataforma (L x An) 355 x 305 mm
Legibilidad 10 g
Modelo D33P60B1R1
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C, 85 % HR, sin condensación
Modos de pesaje Pesaje, control de peso, recuento, totalización.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 489 x 305 x 542 mm
Peso (métrico) 10,9 kg