Learn More
Ohaus™ Defender™ 3000 Hybrid
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
:
Modelo: D32XW150BX-EU
Descripción
- El indicador de acero inoxidable IP66 está diseñado para soportar elementos industriales resistentes.
- La batería recargable de 58 horas ofrece un funcionamiento continuo para operaciones de varios días.
- Esta resistente báscula industrial cuenta con una plataforma de acero inoxidable 304, una columna de acero inoxidable y un soporte indicador, un bastidor tubular pintado y una celda de carga IP67 de aluminio.
- La pantalla de fácil lectura y el modo de recuento básico permiten un funcionamiento sencillo en aplicaciones industriales básicas cotidianas.
- Se suministra con homologación OIML / tipo CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 58 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puerto de comunicaciones de fácil acceso con interfaz RS232 (incluida) |
| Estructura | Indicador de la cubierta delantera con bisagras de acero inoxidable IP65, soporte para pared y columna de acero inoxidable, plataforma de acero inoxidable de grado 304 con bastidor tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP67 |
| Capacidad | 150,00 kg |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 20 g |
| Modelo | D32XW150BX-EU |
| Clase de protección | IP65, NEMA 4X |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Modos de pesaje | Gramo, kilogramo, onza, libra, libra:onza |
| Mostrar más |