missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DEFB119 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15879293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15879293 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15879293

Marca: Invitrogen™ PA570887

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Dog: 77%; Guinea Pig: 82%; Horse: 92%; Human: 100%; Pig: 92%; Rat: 85%.

This gene encodes a member of the beta subfamily of defensins. Beta-defensins are antimicrobial peptides that protect tissues and organs from infection by a variety of microorganisms. This gene is found in a cluster with other beta-defensin genes on the long arm of chromosome 20. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DEFB119
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica DEFB119
N.º de referencia del gen Q8N690
Alias de gen Beta-defensin 119; beta-defensin 120; Beta-defensin 19; Beta-defensin 20; CBD119; CBD120; DEFB119; DEFB120; DEFB19; DEFB-19; DEFB20; DEFB-20; defensin beta 119; defensin, beta 119; Defensin, beta 120; defensin, beta 19; defensin, beta 20; ESC42-RELA; ESC42-RELB; UNQ2449/PRO5729
Símbolos de los genes DEFB119
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human DEFB119.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245932
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.