missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Defactinib, MedChemExpress

Código de producto. 16455068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455068 10 mg 10 miligramos
16467787 5 mg 5 miligramos
16441036 200 mg 200 miligramos
16435806 100 mg 100 miligramos
16421307 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455068

Marca: Medchem Express HY12289

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Defactinib (VS-6063; PF-04554878) is a novel FAK inhibitor with potential antiangiogenic and antineoplastic activities.

Defactinib (VS-6063

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Defactinib
CAS 1073154-85-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21F3N8O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo VS-6063 PF-04554878
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 510.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.49
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.